324590
Poli(vinil alcohol)
average Mw ~205,000 g/mol
Sinónimos:
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Productos recomendados
form
crystals
Quality Level
mol wt
average Mw ~205,000 g/mol
mp
>300 °C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?