376531
Iodoethane-13C2
99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Ethyl-13C2 iodide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
densidad
1.975 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?