308676
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)