P17202
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +32.4°, c = 2 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
158-162 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
SWVMLNPDTIFDDY-FVGYRXGTSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)