30692
Decylamine
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1-Aminodecane, NDA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
densidad
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
Clave InChI
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?