306061
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Sinónimos:
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Fórmula lineal:
(DOCH2)2CHOD
Número de CAS:
Peso molecular:
95.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
densidad de vapor
3.1 (vs air)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
temp. de autoignición
698 °F
composición
D2O and H2O, ≤1.5%
índice de refracción
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.302 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?