447498
Glycerol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
1,2,3-Propanetriol-d8, Deuterated glycerol, Glycerin-d8
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.371 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-YHPVEMKJSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.