301345
3-Chloro-3-methyl-1-butyne
97%
Sinónimos:
α,α-Dimethylpropargyl chloride, 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methyl-1-butyne, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
73-75 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(Cl)C#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
Clave InChI
QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- series of benzo[b]pyrano[2,3-i]xanthen-6-ones and benzo[b]pyrano[3,2-h]xanthen-7-ones
- 6-hydroxy-3,3-dimethyl-3H,7H-benzo[a]pyrano[3,2-h]xanthen-7-one
- 5-hydroxy-2,2-dimethyl-2H,6H-benzo[a]pyrano[2,3-i]xanthen-6-one
- 3,3-dimethyl-3Hbenzofuro[3,2-f][1]-benzopyran
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?