161683
4-Cyclopentene-1,3-dione
95%
Sinónimos:
1-Cyclopentene-3,5-dione, 2-Cyclopenten-1,4-dione, 2-Cyclopentene-1,4-dione, Cyclopent-4-en-1,3-dione, Cyclopentene-3,5-dione, Cyclopentenedione
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
60 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
MCFZBCCYOPSZLG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?