Merck
289973
Sigma-Aldrich
anti-Diphenylglyoxime
97%
Sinónimos:
α-Benzil dioxime
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(=NOH)C(=NOH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Beilstein:
2053615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
237-240 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
cadena SMILES
O\N=C(c1ccccc1)\C(=N\O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12N2O2/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16-18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17-18H/b15-13+,16-14+
Clave InChI
JJZONEUCDUQVGR-WXUKJITCSA-N
Aplicación
anti-Diphenylglyoxime (α-Benzil dioxime) was used as a chelating agent in differential pulse adsorptive stripping voltammetric (DPASV) determination of cobalt in vegetable animal foodstuffs[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mehrorang Ghaedi
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 66(2), 295-301 (2006-07-18)
Highly sensitive and interference-free sensitized spectrophotometric method for the determination of Ni(II) ions is described. The method is based on the reaction between Ni(II) ion and benzyl dioxime in micellar media in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS). The
S Giroussi et al.
The Science of the total environment, 176(1-3), 135-139 (1995-12-22)
A selective and sensitive voltammetric method for the determination of cobalt in vegetable animal foodstuffs is developed. The method is based on the use of alpha-benzil dioxime (alpha-BD) as a chelating agent for differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DPASV) and