289310
Rubidium carbonate
99% (trace metals analysis)
Sinónimos:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99% (trace metals analysis)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- As a strong n-dopant to fabricate quantum-dot light-emitting diodes. The addition of rubidium carbonate enhances the thermal stability of Mg-doped ZnO electron transport layer.
- As a precursor to prepare rubidium-promoted iron catalyst for Fischer–Tropsch synthesis.
- As a strong base for the cross-coupling reaction between organobismuthines and aryl or heteroaryl halides to synthesize triarylbismuthines.
- To prepare rubidium borosilicate glasses.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?