Merck
251429
Sigma-Aldrich
Rubidium fluoride
99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
RbF
Número de CAS:
Peso molecular:
104.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.8% trace metals basis
Formulario:
solid
solubilidad:
ethanol: insoluble(lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99.8% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤1% HF
bp
1410 °C/1 atm (lit.)
mp
795 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: insoluble(lit.)
densidad
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Rubidium Fluoride Post-Deposition Treatment: Impact on the Chemical Structure of the Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Surface and the CdS/Cu(In,Ga)Se2 Interface: This study explores the effects of RbF post-deposition treatment on Cu(In,Ga)Se2 thin films and their interfaces with CdS, highlighting changes in chemical composition and electronic properties (Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018).
  • Rubidium Fluoride Additive for High-Efficiency and Low-Hysteresis All-Inorganic CsPbI3 Perovskite Solar Cells: This research introduces RbF as an additive in perovskite solar cells, significantly enhancing efficiency and reducing hysteresis (Zhang et al., 2023).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)