288020
Hexamethylditin
99%
Sinónimos:
Hexamethyldistannane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
182 °C/756 mmHg (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
densidad
1.58 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/6CH3.2Sn/h6*1H3;;
Clave InChI
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?