283452
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrOS
Número de CAS:
Peso molecular:
191.05
Beilstein:
108455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
solid
bp
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Clave InChI
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
- as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
- in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of