273848
2,6-Dimethyl-4-heptanone
99%
Sinónimos:
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
745 °F
lim. expl.
0.8-6.2 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?