Merck
287725
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
n-Butyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1741921
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado:
anhydrous
Ensayo:
≥99%
bp:
124-126 °C (lit.)
presión de vapor:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
790 °F
lim. expl.
7.6 %
impurezas
<0.005% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Butyl acetate is an aliphatic linear ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry. It is a promising candidate as biofuel additive.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yingying Jiang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(2), e1805761-e1805761 (2018-11-13)
Fast deposition of aligning ambipolar polymers for high-performance organic field-effect transistors (OFETs) and inverter circuits are highly desired for both scientific studies and industry applications. Here, large-area and ordered polymer films are prepared by a bar-coating method at a rate
Potential biofuel additive from renewable sources-kinetic study of formation of butyl acetate by heterogeneously catalyzed transesterification of ethyl acetate with butanol.
Ali SH, et al.
Bioresource Technology, 102(21), 10094-10103 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)