Merck
264679
Sigma-Aldrich
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
technical grade, 80%
Sinónimos:
β-Homocyclocitral
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
80%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde can be used as a starting material to prepare:
  • (±)-Aeginetolide by oxidation in the presence of meta-chloroperoxybenzoic acid (m-CPBA).[1]
  • (±)-Dihydroactinidiolide (a C11-terpenic lactone) via dehydration of key intermediate aeginetolide.[1]
It can also be used as a key intermediate to synthesize drimane-related sesquiterpenes and substituted retinoic acid analogs.[2][3]
Otras notas
Contains β-cyclocitral
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes.
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide.
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)
Preparation and biological activity of 13-substituted retinoic acids
Wada A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(14), 3931-3942 (2004)
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)