263257
Osmium
powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
resistivity
8.12 μΩ-cm, 20°C
bp
5027 °C (lit.)
mp
3045 °C (lit.)
density
22.61 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Os]
InChI
1S/Os
InChI key
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?