A92775
Arsenazo III
calcium-sensitive dye, Powder
Sinónimos:
2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Arsenazo III, calcium-sensitive dye
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
impurezas
<0.1% Ca
color
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
solubilidad
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmáx.
530 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
Clave InChI
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)