Merck
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluoronitrobenzene
98%
Sinónimos:
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
182-185 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
densidad
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Clave InChI
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4,6-Trifluoronitrobenzene has been used in preparation of 4-methoxy-2,6-difluoroanilines, versatile building blocks in medicinal chemistry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)