260843
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
Pyrogallol-4-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
159-161 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
Clave InChI
CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)