254339
2-Butyne
99%
Sinónimos:
Crotonylene, Dimethylacetylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
11.47 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
27 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
densidad
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC#CC
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h1-2H3
Clave InChI
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?