244422
1-Hexyne
97%
Sinónimos:
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
253 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
impurezas
<2% 1-bromobutane
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−132 °C (lit.)
densidad
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
Clave InChI
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?