252794
Methyl 3-hydroxybenzoate
99%
Sinónimos:
3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl m-hydroxybenzoate, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
280-281 °C/709 mmHg (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Application
- 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde
- O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?