134341
4-Phenylphenol
97%
Sinónimos:
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Inchi Key
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?