Merck
246867
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
95%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
148-150 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Clave InChI
JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Aplicación
2-Cyclopentylphenol has been used in the synthesis of:
  • optically active (S)-penbutolol (antihypertensive drug) via Sharpless asymmetric dihydroxylation
  • (S)-1-(2,3-epoxypropoxy)-2-chloro-5-methyl-benzene
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regioselective alkylation of phenol with cyclopentanol over montmorillonite K10: An efficient synthesis of 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1, 1-dimethylethyl) amino] propan-2-ol {(S)-penbutolol}.
Phukan P and Sudalai A.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 3015-3018 (1999)
Petra Doze et al.
Neurochemistry international, 40(2), 145-155 (2001-12-12)
Five potent, lipophilic beta-adrenoceptor antagonists (carvedilol, pindolol, toliprolol and fluorinated analogs of bupranolol and penbutolol) were labeled with either carbon-11 or fluorine-18 and evaluated for cerebral beta-adrenoceptor imaging in experimental animals. The standard radioligand for autoradiography of beta-adrenoceptors, [125I]-iodocyanopindolol, was