242705
2-Propanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
15.5 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
865 °F
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
Clave InChI
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 1-Isopropylsulfonyl-2-amine benzimidazole by reacting with 2-aminobenzimidazole via N-sulfonylation reaction in the presence of a base.
- Bis(isopropylsulfonyl)disulfide, a sulfurizing agent, used to synthesize phosphorothioate oligonucleotide analogs.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?