01343
1-Hexanesulfonyl chloride
≥95.0% (GC)
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.459
SMILES string
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?