215147
Calcium
granular, 99%
Sinónimos:
Calcium atom, Calcium element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
granular
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Clave InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Quality assured - made from high-quality raw materials and produced under strict manufacturing standards to ensure consistent performance.
- Easier to handle and store - in comparison to powder, the granular form ensures higher stability during storage and handling of materials.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.