Merck
233269
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
mp
22.4 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clave InChI
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Difluorophenol has been used:
  • as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine[1]
  • in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Genetically determined differences in noradrenergic input to the brain cortex: a histochemical and biochemical study in two inbred strains of mice.
B Berger et al.
Neuroscience, 4(7), 877-888 (1979-01-01)
W C Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(22), 3107-3110 (1999-01-05)
Two new fluorinated fluorescent dyes, 6,8-difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (Marina Blue) and 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), exhibit excellent photophysical properties among a series of novel fluorinated 7-hydroxycoumarins. Most of these fluorinated coumarins have quantum yields (0.63 to 0.89) equal to or higher than that