230022
Zinc bromide
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Zinc dibromide
About This Item
ethanol: very soluble(lit.)
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
cadena SMILES
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
It can be used as starting material to prepare poly(ethylene oxide)/ zinc salt systems, which can be used as polymer electrolytes.
Itcan also be used to prepare ZnO nanoparticles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.