Merck
222453
Sigma-Aldrich
3-Methylvaleric acid
97% (GC)
Sinónimos:
3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1720696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Methylvaleric acid (3-Methylpentanoic acid) was used in the synthesis of 3-methyl-1-pentanol.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Complete structures of the sphingosine analog mycotoxins fumonisin B1 and AAL toxin TA : Absolute configuration of the side chains.
Shier WT, et al.
Tetrahedron Letters, 36(10), 1571-1574 (1995)
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified