218650
Diphosphorus tetraiodide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
P2I4
Número de CAS:
Peso molecular:
569.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
124-127 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
Clave InChI
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)