21861
1,1′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
CDT
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
assay
≥90% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
mp
138-152 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(n1cncn1)n2cncn2
InChI
1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
InChI key
YHNUDLCUIKMNSN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?