202851
Boric anhydride
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Boron trioxide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: boron
mp
450 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble at 20 °C
densidad
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?