198005
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
97%
Sinónimos:
Mukaiyama reagent
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[I-].C[n+]1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7;/h2-5H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- A dehydrating agent for the conversion of various aldoximes to nitriles, and alcohols into alkyl thiocyanates.[1][3]
- A cross-linking agent to fabricate biodegradable cross-linked hyaluronic acid film and gelatin membranes for biomedical applications.[2][4]
- A condensing agent to synthesize various β-lactams from β-amino acids.[5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)