196304
5-Methyl-1H-benzotriazole
98%
Sinónimos:
5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Methyl-1H-benzotriazole, 6-Tolyltriazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?