190268
2,6-Dibromo-4-nitroaniline
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
295.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
mp
205-207 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Clave InChI
YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dibromo-4-nitroaniline has been used in the synthesis of:
- blue disperse dyes
- 7-bromo-5-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
- diphenols-amides such as N-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide and N-(2,6-diiodo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
K Suresh Kumar et al.
Environmental monitoring and assessment, 127(1-3), 67-72 (2006-08-10)
Facile, selective and sensitive spectrophotometric method has been developed for the determination of bendiocarb in its insecticidal formulations, fortified water, food grains, agriculture wastewater and agriculture soil samples with prepared reagents. The method was based on alkaline hydrolysis of the
Polymerization by phase transfer catalysis. 24. Synthesis of condensation polymers derived from halogenated diphenol-amides with the amide group in the side chain.
Tagle LH, et al.
Polym. Bull., 42(6) (1999)
Substituent effects on the colour, dyeing and fastness properties of 4-phenylazo-1-naphthylamines and of 2-acetylamino-5-methoxy-4-N-?-cyanoethyl-N-?-hydroxyethylaminoazobenzene.
Peters AT.
Journal of the Society of Dyers and Colourists, 104(9), 344-348 (1988)
Synthesis of 7-Bromo-5-iodo-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid.
Dumont F and Slegers G.
Bull. Soc. Chim. Belg., 104(8), 505-507 (1995)