207888
Bromine
reagent grade
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.14 (vs air)
presión de vapor
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Formulario
liquid
resistividad
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
densidad
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Clave InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- quinones
- α,β-dibromosuccinic acid
- (Z)-ethyl 2-bromo-5-(trimethylsilyl)pent-2-en-4-ynoate
- α,α′-dibromo-2′,4′-dinitro-2(or3 or 4)-(acetyloxy)bibenzyls
- dibenzylnaphthols
- Aziridination of olefins with chloramine-T to form N-tosyl aziridines.
- Conversion of epoxides and CO2 to cyclic carbonates in a continuous flow system.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?