170275
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
98%
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-2-phenylethyl alcohol, Benzyl dimethyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
Clave InChI
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?