186791
tert-Butyl chloroacetate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clave InChI
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride
- cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction
- 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?