184136
11-Bromo-1-undecanol
98%
Sinónimos:
Undecamethylene bromohydrin
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
bp
165-170 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
SMILES string
OCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI key
XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c