183709
2′-Chloroacetophenone
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
bp
227-230 °C
densidad
1.190 g/mL at 20 °C
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?