183199
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5624 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Aplicación
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)