182087
Poly(ethyl methacrylate)
average Mw ~515,000 by GPC, powder
Sinónimos:
Ethyl methacrylate homopolymer, Poly(ethyl 2-methyl-2-propeonate)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~515,000 by GPC
índice de refracción
n20/D 1.485
viscosidad inherente
0.80 dL/g(lit.)
temperatura de transición
Tg 63 °C
densidad
1.11 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clave InChI
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.