Merck
181560
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Sinónimos:
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
50 mol % butyl methacrylate
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~354,000 by GPC
viscosidad inherente
0.54 dL/g(lit.)
temperatura de transición
Tg 35 °C
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
Clave InChI
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Aplicación
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)