Merck
17313
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(9-anthryl)-Ala-OH
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-(9-anthryl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
487.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C32H25NO4/c34-31(35)30(18-28-22-11-3-1-9-20(22)17-21-10-2-4-12-23(21)28)33-32(36)37-19-29-26-15-7-5-13-24(26)25-14-6-8-16-27(25)29/h1-17,29-30H,18-19H2,(H,33,36)(H,34,35)/t30-/m0/s1
Clave InChI
OGLRHZZGDZRSHK-PMERELPUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)