Merck
47433
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-Nal-OH
≥98.0%, for peptide synthesis
Sinónimos:
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
437.49
Beilstein:
4829118
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
Fmoc-1-Nal-OH, ≥98.0%
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
Clave InChI
ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)