164771
3-Aminobenzonitrile
99%
Sinónimos:
3-Cyanoaniline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
48-53 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
Clave InChI
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?