Merck
151556
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
97%
Sinónimos:
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.63
Beilstein:
104617
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane was used in the preparation of 7-[(4,4-Ethylenedioxy)pentoxy]-2H-1-benzopyran-2-one.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
María C Gutiérrez et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(20), 3500-3506 (2003-11-06)
The first fluorogenic assay allowing for detection of microbial enzymes able to perform Baeyer-Villiger oxidation is described. This is based on the use of 4-oxopentyl umbelliferyl ether 1 as a fluorogenic substrate. When Baeyer-Villigerases active against this test ketone are